Få mere at vide
5-(chlormethyl)-2-thien-2-ylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10401884
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10401884 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10491694 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10401884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66524CB
Kemiske identifikatorer
CAS 926921-78-0
Molekylær formel C9H7ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 210.68
MDL nummer MFCD09879950
InChI nøgle HBGUDWOIHDHRCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-2-thien-2-ylpyrimidine, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-yl pyrimidine, 2-5-chloromethyl pyrimidin-2-yl thiophene, 5-chloromethyl-2-thiophen-2-ylpyrimidine
PubChem CID 24229732
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-2-thiophen-2-ylpyrimidin
SMIL ClCC1=CN=C(N=C1)C1=CC=CS1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-2-thien-2-ylpyrimidine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 210.69
Procent renhed 97%