Få mere at vide
5-(Chloromethyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chloromethyl)-2-[(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]pyridine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14ClNO2/c12-7-9-1-2-11(13-8-9)15-10-3-5-14-6-4-10/h1-2,8,10H,3-7H2 |
| Formel vægt | 227.0713 |