Få mere at vide
5-(chlormethyl)-2-phenylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10424685
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10424685 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10424685 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC66324DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-2-phenylpyrimidine
CAS 886531-63-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H9ClN2
MDL nummer MFCD09879948
Mængde 1 g
Synonym 5-chloromethyl-2-phenylpyrimidine, 5-chloromethyl pyrimidin-2-yl benzene, 5-chloromethyl-2-phenyl-1,3-diazine, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl, pyrimidine, 5-chloromethyl-2-phenyl-9ci
InChI nøgle VJINEZQXTOUKNJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=NC=C(C=N2)CCl
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-2-phenylpyrimidin
Molekylvægt (g/mol) 204.657
PubChem CID 24229726
Formel vægt 204.66
Procent renhed 97%