missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-(Chloromethyl)-2-phenyloxazolidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chloromethyl)-2-phenyloxazolidine |
| CAS | 69157-36-4 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | NSC 113414 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c11-6-9-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10,12H,6-7H2 |
| SMIL | ClCC1CNC(O1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-(chloromethyl)-2-phenyl-1,3-oxazolidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 197.66 |
| Formel vægt | 197.0607 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?