missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloromethyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloromethyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 22625-57-6 |
| Molekylær formel | C4 H6 Cl N O2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6ClNO2/c5-1-3-2-6-4(7)8-3/h3H,1-2H2,(H,6,7) |
| SMIL | ClCC1CNC(=O)O1 |
| IUPAC navn | 5-(chloromethyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 135.55 |
| Formel vægt | 135.0087 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?