Få mere at vide
5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-(Chloromethyl)-2-hydroxybenzaldehyde |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-4-6-1-2-8(11)7(3-6)5-10/h1-3,5,11H,4H2 |
| Formel vægt | 170.0135 |