Få mere at vide
5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458368
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15458368 1 g 1g
15468368 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61792.03
Request Bulk or Custom Format
5-chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-chlormethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 748796-39-6
Molekylær formel C9H8ClN3
Molekylvægt (g/mol) 193.634
MDL nummer MFCD06658399
InChI nøgle QVDLCABKNWXXQF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16655946
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-2-pyrazol-1-ylpyridin
SMIL C1=CN(N=C1)C2=NC=C(C=C2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloromethyl-2-(1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Synonym 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl pyridine, 5-chloromethyl-2-pyrazol-1-yl-pyridine, 3,4-difluorophenyl methyl methyl amine, pyridine,5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl, pyridine, 5-chloromethyl-2-1h-pyrazol-1-yl
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 193.63
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof