Få mere at vide
5-chlormethyl-1H-tetrazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488198
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488198 1 g 1g
15408208 250 mg 250mg
15498198 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61643.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 55408-11-2 | C2H3ClN4 | 118.52 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55408-11-2
Molekylær formel C2H3ClN4
Molekylvægt (g/mol) 118.52
MDL nummer MFCD00512845
InChI nøgle AGWSISOYPHROLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1h-tetrazole, 5-chloromethyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-tetrazole, 1h-tetrazole, 5-chloromethyl, 5-chloromethyl-1 2 h-tetrazole, 5-chloromethyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, chloromethyltetrazole, pubchem9133, 5-chloromethyltetrazole
PubChem CID 12205080
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-2H-tetrazol
SMIL ClCC1=NNN=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloromethyl-1H-tetrazole
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 118.53
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof