Få mere at vide
5-(chlormethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10032114
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10032114 250 mg 250mg
10113184 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032114 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC47224CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 876316-96-0
Molekylær formel C9H9ClN2S
Molekylvægt (g/mol) 212.695
MDL nummer MFCD08435886
InChI nøgle GQMRXNSYTBKJTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloromethyl-1-methyl-3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1-methyl-3-2-thienyl, 2-5-chloromethyl-1-methylpyrazol-3-yl thiophene, 5-chloromethyl-1-methyl-3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole
PubChem CID 18525812
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-1-methyl-3-thiophen-2-ylpyrazol
SMIL CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CS2)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-1-methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazole
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 212.7
Procent renhed 97%