Få mere at vide
5-(chlormethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15279776 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15279776 10 g 10g
15229756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15279776 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451560100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 852227-86-2 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-86-2
Molekylær formel C6H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 144.60
MDL nummer MFCD07368502
InChI nøgle SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-1,3-dimethylpyrazol
SMIL CN1N=C(C)C=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole
Smeltepunkt 65,0 °C til 66,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 10 g
Synonym 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
Formel vægt 144.6
Procent renhed 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole, 97%
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.