Få mere at vide
5-(chlormethyl)-1,3-dimethyl-lh-pyrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10331093
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10331093 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10229712 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10182924 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10331093 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC12524DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 852227-86-2
Molekylær formel C6H9ClN2
Molekylvægt (g/mol) 144.60
MDL nummer MFCD07368502
InChI nøgle SGEZKPNUNBVVLB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 4961270
SMIL CN1N=C(C)C=C1CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-(Chloromethyl)-1, 3-dimethyl-1H-pyrazole
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-chloromethyl-1,3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dimethyl, 5-chloromethyl-1, pubchem23625, 3-dimethyl-1h-pyrazole, 5-chloromethyl-1,3-dime..., 5-chloromethyl-1,4-dimethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,5-chloromethyl-1,3-dimethyl
IUPAC navn 5-(chlormethyl)-1,3-dimethylpyrazol
Formel vægt 144.6
Procent renhed 97%