Få mere at vide
5-Chloroisoquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroisoquinoline |
| CAS | 5430-45-5 |
| Molekylær formel | C9 H6 Cl N |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN/c10-9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H |
| SMIL | Clc1cccc2cnccc12 |
| IUPAC navn | 5-chloroisoquinoline |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vægt | 163.0189 |