Få mere at vide
5-klorindol-2-karboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 10517-21-2 |
| Molekylær formel | C9H6ClNO2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 5-chlor-1H-indol-2-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.6 |
| Formel vægt | 195.0087 |