Få mere at vide
5-klorindol-2-karboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30368621
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30368621 25 g
1 options
Artikelnummer. 30368621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37771025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloroindole-2-carboxylic Acid
CAS 10517-21-2
Molekylær formel C9H6ClNO2
Mængde 25 g
Synonym 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic Acid, 2-Carboxy-5-chloroindole, NSC 75651
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-4,11H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)c1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
IUPAC navn 5-chlor-1H-indol-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 195.6
Formel vægt 195.0087