Få mere at vide
5-Chlorohydrochlorothiazide, Mikromol™
Artikelnummer. 17950496
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17950496 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17950496 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0011.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chlorohydrochlorothiazide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro Hydrochlorothiazide
CAS 5233-42-1
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro Hydrochlorothiazide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H7 Cl2 N3 O4 S2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Chlorohydrochlorothiazide, 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 5,6-dichloro-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 5,6-Dichloro-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide
InChI formel InChI=1S/C7H7Cl2N3O4S2/c8-5-3(17(10,13)14)1-4-7(6(5)9)11-2-12-18(4,15)16/h1,11-12H,2H2,(H2,10,13,14)
SMIL NS(=O)(=O)c1cc2c(NCNS2(=O)=O)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 5,6-dichloro-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ^{6},2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide
Molekylvægt (g/mol) 332.18
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.9255 g/mol