missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chlorofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorofuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 618-30-4 |
| Molekylær formel | C5H3ClO3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | 5-Chloro-2-furancarboxylic Acid, 5-Chloro-2-furoic Acid, NSC 35572 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClO3/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H,7,8) |
| SMIL | OC(=O)c1oc(Cl)cc1 |
| IUPAC navn | 5-chlorofuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 146.53 |
| Formel vægt | 145.9771 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?