Få mere at vide
5-Chlorodescyano Citalopram Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-[(1RS)-5-Chloro-1(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl]-N,N-dimethylpropan-1-amine Hydrobromide |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21ClFNO.BrH/c1-22(2)11-3-10-19(15-4-7-17(21)8-5-15)18-9-6-16(20)12-14(18)13-23-19;/h4-9,12H,3,10-11,13H2,1-2H3;1H |
| Formel vægt | 413.0557 |