Få mere at vide
5-chlorbenzoxazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15423607
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423607 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15423607 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27083.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 17200-29-2 | C7H4ClNO | 153,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzoxazole
CAS 17200-29-2
Smeltepunkt 39 °C til 41 °C
Molekylær formel C7H4ClNO
MDL nummer MFCD00216939
Mængde 5 g
Synonym 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
InChI nøgle VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
SMIL ClC1=CC=C2OC=NC2=C1
IUPAC navn 5-chlor-1,3-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 153.57
PubChem CID 28398
Formel vægt 153.57
Procent renhed 95%