missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chlorobenzotriazole, TRC

Artikelnummer. 30365380
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365380 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365380 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3825181G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-1H-benzotriazole
CAS 94-97-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H4 Cl N3
Mængde 1 g
Synonym 1H-Benzotriazole, 5-chloro- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-chloro- (6CI,7CI), 6-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chloro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Chloro-1H-benzotriazole, 5-Chlorobenzotriazole, 6-Chlorobenzotriazole, NSC 16507, NSC 58361, 1H-Benzotriazole, 6-chloro-
InChI formel InChI=1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H,(H,8,9,10)
SMIL Clc1ccc2nn[nH]c2c1
IUPAC navn 6-chloro-1H-benzotriazole
Molekylvægt (g/mol) 153.56906
Formel vægt 153.0094
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.