Få mere at vide
Alfa Aesar™ 5-Chlorobenzofuroxan, 97%
Artikelnummer. 11402407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11402407 5 g 5g
11412407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11402407 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. A14261.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17348-69-5
Molekylær formel C6H3ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 170.552
MDL nummer MFCD00068063
InChI nøgle DHPQXIQZZCNOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzofuroxan, 5-chlorobenzofurazan 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-chloro-, monooxide, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, acmc-20lz11, 5-chloro-beznofurazan oxide, 5-chlorobenzfurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazan-1-oxide, 5-chlorobenzofurazane 1-oxide
PubChem CID 140222
IUPAC navn 5-chloro-1-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-1-ium
SMIL C1=CC2=[N+](ON=C2C=C1Cl)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzofuroxan
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Mængde 5 g
Formel vægt 170.56
Procent renhed 97%