Få mere at vide
5-chlorbenzo[d]isoxazol-3-ol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10784292
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10784292 1 g 1g
10361810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784292 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RF01279DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 24603-63-2
Molekylær formel C7H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.564
InChI nøgle WIZWHBRFTCYPDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-3-hydroxybenzisoxazole, 5-chloro-1,2-benzoxazol-3-ol, 5-chloro-1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 1,2-benzisoxazol-3 2h-one, 5-chloro, 5-chloro-2h-1,2-benzoxazol-3-one, pubchem24257, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-ol, 5-chloro-benzo d isoxazol-3-one, 5-chlorobenzo d isoxazol-3 2h-one
PubChem CID 3714169
IUPAC navn 5-chlor-1,2-benzoxazol-3-on
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=O)NO2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-ol
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 169.57
Procent renhed 97%