Få mere at vide
5-chlorbenzo[b]thiophen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488308
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488308 5 g 5g
15498308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15488308 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61748.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 20532-33-6 | Molekylformel: C8H5ClS | Molekylvægt: 168,638 g/mol
5-Klorobenzo[b]thiophen bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Anvendelser
5-Chlorbenzo[b]thiophen anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20532-33-6
Molekylær formel C8H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 168.638
MDL nummer MFCD00055623
InChI nøgle SNYURIHMNFPQFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzothiophene, 5-chlorobenzo b thiophene, 5-chloro-benzo b thiophene, 5-chloro benzothiophene, benzo b thiophene, 5-chloro, zlchem 66, 5-chlorothionaphthene, 5-chloranyl-1-benzothiophene, benzo b thiophene,5-chloro, ksc544i5d
PubChem CID 11309754
IUPAC navn 5-chlor-1-benzothiophen
SMIL C1=CC2=C(C=CS2)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzo[b]thiophene
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 168.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof