Få mere at vide
5-Klorobenzo[b]furan-2-karboxylsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 196.59 |
| Procent renhed | 97% |