Få mere at vide
5-chlorbenzo[b]furan-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419360
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419360 1 g 1g
11429360 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419360 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50239.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10242-10-1 | C9H4ClO3 | 195.58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10242-10-1
Molekylær formel C9H4ClO3
Molekylvægt (g/mol) 195.58
MDL nummer MFCD00060512
InChI nøgle JETRXAHRPACNMA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-chlorobenzofuran-2-carboxylic acid, 5-chlorobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-chloro-benzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-chloro, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-chloro, 2-carboxy-5-chlorobenzo b furan, 5-chloro-2-benzofurancarboxylic acid, 5-chlorocoumarilic acid, acmc-20am44, 5-chlo-robenzofuran-2-carboxylic acid
PubChem CID 937838
IUPAC navn 5-chlor-1-benzofuran-2-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chlorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 196.59
Procent renhed 97%