Få mere at vide
5-kloranthranilsyre, TRC
Artikelnummer. 30365112
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365112 10 g
30364869 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30365112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36440010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloroanthranilic Acid
CAS 635-21-2
Molekylær formel C7H6ClNO2
Mængde 10 g
Synonym 2-Amino-5-chlorobenzoic Acid, 2-Carboxy-4-chloroaniline, 5-Chloro-2-aminobenzoic Acid, NSC 404157
InChI formel InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11)
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-5-chlorobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 171.58
Formel vægt 171.0087