Få mere at vide
5-kloranthranilsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroanthranilic Acid |
| CAS | 635-21-2 |
| Molekylær formel | C7H6ClNO2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2-Amino-5-chlorobenzoic Acid, 2-Carboxy-4-chloroaniline, 5-Chloro-2-aminobenzoic Acid, NSC 404157 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,9H2,(H,10,11) |
| SMIL | Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 2-amino-5-chlorobenzoesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 171.58 |
| Formel vægt | 171.0087 |