Få mere at vide
5-Chloroacetylsalicylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroacetylsalicylamide |
| CAS | 33254-88-5 |
| Molekylær formel | C9H8ClNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-(2-Chloroacetyl)-2-hydroxybenzamide, 5-(Chloroacetyl)-salicylamide, 5-(Chloroacetyl)-2-hydroxy-benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8ClNO3/c10-4-8(13)5-1-2-7(12)6(3-5)9(11)14/h1-3,12H,4H2,(H2,11,14) |
| SMIL | NC(=O)c1cc(ccc1O)C(=O)CCl |
| IUPAC navn | 5-(2-chloroacetyl)-2-hydroxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.62 |
| Formel vægt | 213.0193 |