Få mere at vide
5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroacetyl-6-chloro-1,3-dihydroindol-2H-indone-2-one |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7Cl2NO2/c11-4-9(14)6-1-5-2-10(15)13-8(5)3-7(6)12/h1,3H,2,4H2,(H,13,15) |
| Formel vægt | 242.9854 |