missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroacetamido-2-methylene-1,3,3-trimethylindoline |
| CAS | 51980-53-1 |
| Molekylær formel | C14 H17 Cl N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17ClN2O/c1-9-14(2,3)11-7-10(16-13(18)8-15)5-6-12(11)17(9)4/h5-7H,1,8H2,2-4H3,(H,16,18) |
| SMIL | CN1C(=C)C(C)(C)c2cc(NC(=O)CCl)ccc12 |
| IUPAC navn | 2-chloro-N-(1,3,3-trimethyl-2-methylideneindol-5-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 264.75 |
| Formel vægt | 264.1029 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?