missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloroacenaphthenone, TRC

Artikelnummer. 30365482
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30365482 500 mg
30354354 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30365482 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC367065500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 37568-51-7
Molekylær formel C12H7ClO
Molekylvægt (g/mol) 202.64
Synonym 5-Chloro-1(2H)-acenaphthylenone
IUPAC navn 5-chloro-2H-acenaphthylen-1-one
SMIL Clc1ccc2CC(=O)c3cccc1c23

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloroacenaphthenone
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H7ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5H,6H2
Formel vægt 202.0185
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.