Få mere at vide
5-Chloroacenaphthenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloroacenaphthenone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7ClO/c13-10-5-4-7-6-11(14)9-3-1-2-8(10)12(7)9/h1-5H,6H2 |
| Formel vægt | 202.0185 |