Få mere at vide
5-Chloro-N2-(2-isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)phenyl)-N4-(2-(isopropylsulfonyl)phenyl)pyrimidin-2,4-diamin, TRC
Artikelnummer. 30133868
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133868 25 mg
30134262 5 mg
30004353 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133868 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36736525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1032900-25-6
Molekylær formel C28 H36 Cl N5 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 558.14
Synonym 2,4-Pyrimidinediamine, 5-chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-, 5-Chloro-N4-[2-[(1-methylethyl)sulfonyl]phenyl]-N2-[5-methyl-2-(1-methylethoxy)-4-(4-piperidinyl)phenyl]-2,4-pyrimidinediamine, Ceritinib, LDK 378, Zykadia
IUPAC navn 5-chloro-2-N-(5-methyl-4-piperidin-4-yl-2-propan-2-yloxyphenyl)-4-N-(2-propan-2-ylsulfonylphenyl)pyrimidin-2,4-diamin
SMIL CC(C)Oc1cc(C2CCNCC2)c(C)cc1Nc3ncc(Cl)c(Nc4ccccc4S(=O)(=O)C(C)C)n3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ceritinib
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C28H36ClN5O3S/c1-17(2)37-25-15-21(20-10-12-30-13-11-20)19(5)14-24(25)33-28-31-16-22(29)27(34-28)32-23-8-6-7-9-26(23)38(35,36)18(3)4/h6-9,14-18,20,30H,10-13H2,1-5H3,(H2,31,32,33,34)
Formel vægt 557.2227
Procent renhed >95%