Få mere at vide
5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 174.9859 |