Få mere at vide
5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide |
| CAS | 97799-98-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-N-methylthiophene-2-carboxamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 Cl N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 5-Chloro-N-methyl-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6ClNOS/c1-8-6(9)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,1H3,(H,8,9) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CNC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| Vis mere |