Få mere at vide
5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30946791
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
50mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30946791 50 mg 50mg
30947268 1 g 1g
30932355 5 g 5g
30937059 100 mg 100mg
30941994 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 30946791 Supplier BLD Pharm Supplier No. BD12184350mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-N-ethyl-4-hydroxy-1-methyl-2-oxo-N-phenyl-1,2-dihydroquinoline-3-carboxamide
CAS 248281-84-7
Molekylær formel C19H17ClN2O3
MDL nummer MFCD08689859
Mængde 50 mg
SMIL C1=CC=C(Cl)C2=C1N(C(=C(C2=O)C(=O)N(CC)C3=CC=CC=C3)O)C
Molekylvægt (g/mol) 356.80
Procent renhed 98%