Få mere at vide
5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide |
| CAS | 15865-18-6 |
| Molekylær formel | C11 H20 Cl N O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Pentanamide, 5-chloro-N-cyclohexyl-, Valeramide, 5-chloro-N-cyclohexyl- (8CI), 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14) |
| SMIL | ClCCCCC(=O)NC1CCCCC1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-cyclohexyl-pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 217.736 |
| Formel vægt | 217.1233 |