Få mere at vide
5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide-d11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-cyclohexylpentanamide-d11 |
| CAS | 1073608-18-0 |
| Molekylær formel | C11H9D11ClNO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N-cyclohexyl-valeramide-d11, 5-Chloro-N-cyclohexylvaleramide-d11, N-Cyclohexyl-5-chloropentanamide-d11 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20ClNO/c12-9-5-4-8-11(14)13-10-6-2-1-3-7-10/h10H,1-9H2,(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,10D |
| SMIL | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)CCCCCl)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)pentanamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.8 |
| Formel vægt | 228.1924 |