Få mere at vide
5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31032707
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31032707 100 g -
31019860 25 g -
31018379 1 g -
31024469 500 g 500g
31027440 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31032707 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD103656100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-N-(4-(N-(cyclohexylcarbamoyl)sulfamoyl)phenethyl)-2-methoxybenzamide
CAS 10238-21-8
Molekylær formel C23H28ClN3O5S
MDL nummer MFCD00056625
Mængde 100 g
SMIL O=C(NCCC1=CC=C(S(=O)(NC(NC2CCCCC2)=O)=O)C=C1)C3=CC(Cl)=CC=C3OC
Molekylvægt (g/mol) 494.00
Procent renhed 98%