Få mere at vide
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Mikromol™
Artikelnummer. 30052709
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052709 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052709 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1324.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Analyt- eller komponentnavne 5-Desbromo, 5-Chloro Brimonidine
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H10 Cl N5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-Quinoxalinamine, 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine, Brimonidine Impurity, Brimonidine EP Impurity H
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMIL Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
IUPAC navn 5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Molekylvægt (g/mol) 247.6836
Mængde 25 mg
Formel vægt 247.0625 g/mol