missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro-N-((2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl)thiophene-2-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-((2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl)thiophene-2-carboxamide |
| CAS | 1384257-81-1 |
| Molekylær formel | C8H9Cl2NO2S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-Chloro-N-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]-2-thiophenecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9Cl2NO2S/c9-3-5(12)4-11-8(13)6-1-2-7(10)14-6/h1-2,5,12H,3-4H2,(H,11,13)/t5-/m1/s1 |
| SMIL | O[C@H](CCl)CNC(=O)c1ccc(Cl)s1 |
| IUPAC navn | 5-chloro-N-[(2S)-3-chloro-2-hydroxypropyl]thiophene-2-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.13 |
| Formel vægt | 252.9731 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?