Få mere at vide
5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide, Mikromol™
Artikelnummer. 17913946
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17913946 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17913946 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3629.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide
CAS 721401-53-2
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino]propyl]thiophene-2-carboxamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 Cl N3 O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophencarboxamide, 5-Chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-2-thiophenecarboxamide
InChI formel InChI=1S/C18H20ClN3O4S/c19-16-6-5-15(27-16)18(25)21-10-14(23)9-20-12-1-3-13(4-2-12)22-7-8-26-11-17(22)24/h1-6,14,20,23H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
SMIL O[C@@H](CNC(=O)c1ccc(Cl)s1)CNc2ccc(cc2)N3CCOCC3=O
IUPAC navn 5-chloro-N-[(2R)-2-hydroxy-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)anilino]propyl]thiophene-2-carboxamide
Molekylvægt (g/mol) 409.89
Mængde 25 mg
Formel vægt 409.0863 g/mol