Få mere at vide
5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide, Mikromol™
Beskrivelse
5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide |
| CAS | 33924-49-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H16 Cl N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2/c1-20-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19)18-10-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11H,9-10H2,1H3,(H,18,19) |
| SMIL | COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 5-chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide |
| Vis mere |