Få mere at vide
5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30051267
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051267 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051267 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0008.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
CAS 33924-49-1
Analyt- eller komponentnavne 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H16 Cl N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 5-Chloro-N-(2-phenylethyl)-2-methoxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2/c1-20-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19)18-10-9-12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11H,9-10H2,1H3,(H,18,19)
SMIL COc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccccc2
IUPAC navn 5-chloro-2-methoxy-N-(2-phenylethyl)benzamide
Molekylvægt (g/mol) 289.76
Mængde 100 mg
Formel vægt 289.087 g/mol