Få mere at vide
5-Chloro-m-phenylenediamine, 97%
Artikelnummer. 11332536
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332536 5 g 5g
11342536 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11332536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06485.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 33786-89-9 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
5-chlor-m-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
5-chlor-m-phenylendiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33786-89-9
Molekylær formel C6H7ClN2
Molekylvægt (g/mol) 142.586
MDL nummer MFCD00014775
InChI nøgle VZNUCJOYPXKLTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-m-phenylenediamine, 3,5-diaminochlorobenzene, 5-chloro-1,3-benzenediamine, 1,3-benzenediamine, 5-chloro, 5-chloro-1,3-phenylenediamine, ccris 2886, 5-amino-3-chloroaniline, acmc-20am42, 2-13-00-00029 beilstein handbook reference, 5-chloro-1,3-diaminobenzene
PubChem CID 73335
IUPAC navn 5-chlorbenzen-1,3-diamin
SMIL C1=C(C=C(C=C1N)Cl)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-m-phenylenediamine
Smeltepunkt 99°C to 103°C
Mængde 5 g
FN nummer UN1673
Beilstein 3029854
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 142.59
Procent renhed 97%