Få mere at vide
5-Chloro Imidacloprid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro Imidacloprid |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2N5O2/c10-7-3-6(4-13-8(7)11)5-15-2-1-12-9(15)14-16(17)18/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,14) |
| Formel vægt | 289.0133 |