missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Chloro Dasatinib, TRC

Artikelnummer. 30138532
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138532 50 mg
30005500 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30138532 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC36492550MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2468737-75-7
Molekylær formel C22H25Cl2N7O2S
Molekylvægt (g/mol) 522.45
Synonym N-(3,6-Dichloro-2-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazinyl]-2-methyl-4-pyrimidinyl]amino]-5-thiazolecarboxamide;
IUPAC navn N-(3,6-dichloro-2-methylphenyl)-2-[[6-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]-2-methylpyrimidin-4-yl]amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
SMIL OCCN(CC1)CCN1C2=NC(C)=NC(NC3=NC=C(C(NC4=C(Cl)C=CC(Cl)=C4C)=O)S3)=C2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Chloro Dasatinib
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25Cl2N7O2S/c1-13-15(23)3-4-16(24)20(13)29-21(33)17-12-25-22(34-17)28-18-11-19(27-14(2)26-18)31-7-5-30(6-8-31)9-10-32/h3-4,11-12,32H,5-10H2,1-2H3,(H,29,33)(H,25,26,27,28)
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.