missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro Bifeprunox Mesylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro Bifeprunox Mesylate |
| CAS | 1217042-05-1 |
| Molekylær formel | C25H26ClN3O5S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2(3H)-Benzoxazolone, 7-[4-([1,1'-biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-5-chloro-, methanesulfonate (1:1) (ACI), 5-Chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one methanesulfonic acid, 5-Chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one mesylate, 5-Chloro bifeprunox mesylate, 5-Chlorobifeprunox mesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22ClN3O2.CH4O3S/c25-20-14-21-23(30-24(29)26-21)22(15-20)28-11-9-27(10-12-28)16-17-5-4-8-19(13-17)18-6-2-1-3-7-18;1-5(2,3)4/h1-8,13-15H,9-12,16H2,(H,26,29);1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.Clc1cc2NC(=O)Oc2c(c1)N3CCN(Cc4cccc(c4)c5ccccc5)CC3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.01 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?