missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Chloro Bifeprunox Mesylate, TRC
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro Bifeprunox Mesylate |
| CAS | 1217042-05-1 |
| Molekylær formel | C25H26ClN3O5S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2(3H)-Benzoxazolone, 7-[4-([1,1'-biphenyl]-3-ylmethyl)-1-piperazinyl]-5-chloro-, methanesulfonate (1:1) (ACI), 5-Chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one methanesulfonic acid, 5-Chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one mesylate, 5-Chloro bifeprunox mesylate, 5-Chlorobifeprunox mesylate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H22ClN3O2.CH4O3S/c25-20-14-21-23(30-24(29)26-21)22(15-20)28-11-9-27(10-12-28)16-17-5-4-8-19(13-17)18-6-2-1-3-7-18;1-5(2,3)4/h1-8,13-15H,9-12,16H2,(H,26,29);1H3,(H,2,3,4) |
| SMIL | CS(=O)(=O)O.Clc1cc2NC(=O)Oc2c(c1)N3CCN(Cc4cccc(c4)c5ccccc5)CC3 |
| IUPAC navn | 5-chloro-7-[4-[(3-phenylphenyl)methyl]piperazin-1-yl]-3H-1,3-benzoxazol-2-one;methanesulfonic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 516.01 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?