Få mere at vide
5-Chloro-8-methylquinoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Chloro-8-methylquinoline |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClN/c1-7-4-5-9(11)8-3-2-6-12-10(7)8/h2-6H,1H3 |
| Formel vægt | 177.0345 |