Få mere at vide
5-chlor-8-hydroxyquinolin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11409897
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11409897
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22856.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179.603 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-16-5
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.603
MDL nummer MFCD00006788
InChI nøgle CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC navn 5-chlorquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Smeltepunkt 122°C to 124°C
Mængde 250 g
Beilstein 5289
Følsomhed Light sensitive
Merck Index 14,2422
Formel vægt 179.61
Procent renhed 95%