Få mere at vide
5-klor-8-hydroxyquinolin, 98%
Artikelnummer. 10395830 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Plastikflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10395830 100 g Plastflaske 100g
10393282 5 g Glasflaske 5g
10590171 500 g Plastikflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10395830 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109301000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 130-16-5 | C9H6ClNO | 179,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 130-16-5
Molekylær formel C9H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 179.61
MDL nummer MFCD00006788
InChI nøgle CTQMJYWDVABFRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-8-hydroxyquinoline, cloxiquine, cloxyquin, 5-chloro-8-quinolinol, dermofongin, 5-chlorooxine, 8-quinolinol, 5-chloro, chlorisept, dermofungin, 5-chloro-8-oxyquinoline
PubChem CID 2817
IUPAC navn 5-chlorquinolin-8-ol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2N=C1)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 121 °C til 126 °C
Farve Grå til grøn
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 95%
Emballage Plastflaske
Mængde 100 g
Beilstein 21, 95
Merck Index 15, 2405
Formel vægt 179.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.